Imprimer
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC410078-1G PC410078-5G
APOSPC410078-1GEA 60.9 EUR
APOSPC410078-1G APOSPC410078-5G
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
4-(2,2-Difluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formule: C₈H₉F₂NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16621779
Numéro CAS: 1431965-53-5