Imprimer
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC409527-1G PC409527-5G
APOSPC409527-1GEA 429 EUR
APOSPC409527-1G APOSPC409527-5G
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate 95+%
tert-Butyl (4-acetyl-2-fluorophenyl)carbamate
Formule: C₁₃H₁₆FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20921817
Numéro CAS: 811799-54-9