Imprimer
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC409034-1G PC409034-250MG PC409034-500MG
APOSPC409034-1GEA 961 EUR
APOSPC409034-1G APOSPC409034-250MG APOSPC409034-500MG
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
2,2-Difluorocyclopenta-1,3-dione
Formule: C₅H₄F₂O₂
Point de fusion: 72…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16657105
Numéro CAS: 1215071-21-8