Imprimer
N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-tert-Butyl 2-carbamoyl-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
PC409003-1G PC409003-250MG PC409003-5G
APOSPC409003-1GEA 287 EUR
APOSPC409003-1G APOSPC409003-250MG APOSPC409003-5G
N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
N-t-BOC-4,4-Difluoro-L-prolinamide
Formule: C₁₀H₁₆F₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797011
Numéro CAS: 426844-50-0