Imprimer
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC408835-1G PC408835-250MG PC408835-5G
APOSPC408835-1GEA 401 EUR
APOSPC408835-1G APOSPC408835-250MG APOSPC408835-5G
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₄BrF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10000932
Numéro CAS: 112754-17-3