Imprimer
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC408560-1G PC408560-250MG
APOSPC408560-1GEA 81.2 EUR
APOSPC408560-1G APOSPC408560-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₅ClFN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846146
Numéro CAS: 943006-45-9