Imprimer
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC408557-1G PC408557-250MG
APOSPC408557-1GEA 149 EUR
APOSPC408557-1G APOSPC408557-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
5-Fluoro-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16611294
Numéro CAS: 54376-50-0