Imprimer
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC408556-1G PC408556-250MG
APOSPC408556-1GEA 157 EUR
APOSPC408556-1G APOSPC408556-250MG
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656645
Numéro CAS: 18260-64-5