Imprimer

5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC408553-1G PC408553-250MG
APOSPC408553-1GEA 328 EUR
APOSPC408553-1G APOSPC408553-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₆FN₃
Poids moléculaire: 127.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23099431
Numéro CAS: 1416372-67-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR