Imprimer
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC408452-1G PC408452-250MG PC408452-5G
APOSPC408452-1GEA 712 EUR
APOSPC408452-1G APOSPC408452-250MG APOSPC408452-5G
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
1-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
Formule: C₆H₈F₃N₃·ClH
Poids moléculaire: 215.604 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28893666
Numéro CAS: 2138274-07-2