Imprimer
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC408426-1G PC408426-25G PC408426-5G
APOSPC408426-1GEA 0 EUR
APOSPC408426-1G APOSPC408426-25G APOSPC408426-5G
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
5-Fluoro-2-pyridinecarboxamide
Formule: C₆H₅FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976463
Numéro CAS: 499796-71-3