Imprimer
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC408278-10G PC408278-1G PC408278-5G
APOSPC408278-10GEA 618 EUR
APOSPC408278-10G APOSPC408278-1G APOSPC408278-5G
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Nitro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847469
Numéro CAS: 307989-55-5