Imprimer
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC408275-1G PC408275-5G
APOSPC408275-1GEA 130 EUR
APOSPC408275-1G APOSPC408275-5G
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate 97%
Methyl 2-fluoro-5-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉FO₃
Point d'ébullition: 96…98 °C (2 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203711
Numéro CAS: 96826-42-5