Imprimer
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC408262-500MG PC408262-1G
APOSPC408262-500MGEA 115 EUR
APOSPC408262-500MG APOSPC408262-1G
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
2-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formule: C₉H₉FO₃
Poids moléculaire: 184.164 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800745
Numéro CAS: 863645-29-8