Imprimer
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC408236-1G PC408236-5G PC408236-10G
APOSPC408236-1GEA 55.1 EUR
APOSPC408236-1G APOSPC408236-5G APOSPC408236-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-6-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₃
Poids moléculaire: 285.015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09266205
Numéro CAS: 403646-46-8