Imprimer
2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC408219-10G PC408219-5G
APOSPC408219-10GEA 1540 EUR
APOSPC408219-10G APOSPC408219-5G
2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formule: C₃HF₆I
Point d'ébullition: 58 °C
Densité: 2,11 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040984
Numéro CAS: 4141-91-7