Imprimer
1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC408186-1G PC408186-5G
APOSPC408186-1GEA 87 EUR
APOSPC408186-1G APOSPC408186-5G
1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
1,4-Bis(fluorosulphonyloxy)octafluorobutane
Formule: C₄F₁₀O₆S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00748183
Numéro CAS: 78522-71-1
UN: 3265
ADR: 8,III