4,4,4-Trifluorocrotonoyl chloride 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₂ClF₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00092807 Numéro CAS: 406-92-8 UN: 2920 ADR: 8+3,II |