Ethyl 3-chloro-4,4,4-trifluorobutyrate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₈ClF₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18641867 Numéro CAS: 1309602-63-8 |