Imprimer
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4081-1G PC4081-5G
APOSPC4081-1GEA 105 EUR
APOSPC4081-1G APOSPC4081-5G
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Formule: C₉H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101442
Numéro CAS: 1065076-45-0