Imprimer
Potassium difluoroacetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC408095-1G PC408095-5G
APOSPC408095-1GEA 147 EUR
APOSPC408095-1G APOSPC408095-5G
Potassium difluoroacetate 95%
Potassium difluoroacetate
Formule: C₂HF₂O₂·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16620582
Numéro CAS: 6291-26-5