Imprimer
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC408082-100G PC408082-50G
APOSPC408082-100GEA 812 EUR
APOSPC408082-100G APOSPC408082-50G
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride
Formule: C₈F₁₆O₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16621332
Numéro CAS: 4089-58-1
UN: 3265
ADR: 8,III