Imprimer
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC408069-1G PC408069-5G
APOSPC408069-1GEA 82.9 EUR
APOSPC408069-1G APOSPC408069-5G
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester 98%
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzoic acid methyl ester
Formule: C₈H₆F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203802
Numéro CAS: 773874-16-1