Imprimer
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-Difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)benzoic acid
PC408065-250MG PC408065-1G PC408065-5G
APOSPC408065-250MGEA 105 EUR
APOSPC408065-250MG APOSPC408065-1G APOSPC408065-5G
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid 98%
2-(2-Fluoro-4-iodoanilino)-3,4-difluorobenzoic acid
Formule: C₁₃H₇F₃INO₂
Point de fusion: 195…200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08690072
Numéro CAS: 391211-97-5