Imprimer
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(2-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC408052-1G PC408052-5G
APOSPC408052-1GEA 60.9 EUR
APOSPC408052-1G APOSPC408052-5G
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆ClFO
Poids moléculaire: 172.584 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13194221
Numéro CAS: 161957-57-9