Imprimer
4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC407085-100MG PC407085-1G PC407085-500MG
APOSPC407085-100MGEA 350 EUR
APOSPC407085-100MG APOSPC407085-1G APOSPC407085-500MG
4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
4-Bromo-5-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Formule: C₉H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15832833
Numéro CAS: 1207448-50-7