Imprimer
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC407013-1G PC407013-250MG
APOSPC407013-1GEA 260 EUR
APOSPC407013-1G APOSPC407013-250MG
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684224
Numéro CAS: 927800-55-3