Imprimer
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC407010-100MG PC407010-1G PC407010-250MG
APOSPC407010-100MGEA 79.9 EUR
APOSPC407010-100MG APOSPC407010-1G APOSPC407010-250MG
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formule: C₁₅H₁₃F₆N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07700226
Numéro CAS: 401567-76-8