3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propionaldehyde, 4-(3-Oxoprop-1-yl)benzotrifluoride
Formule:
C₁₀H₉F₃O Point éclair: 96 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07772919 Numéro CAS: 166947-09-7 |