Imprimer
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-fluorocubane-1-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405712-1G PC405712-250MG
APOSPC405712-1GEA 4520 EUR
APOSPC405712-1G APOSPC405712-250MG
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-fluorocubane-1-carboxylate 95%
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-fluorocubane-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723461
Numéro CAS: 141046-54-0