Imprimer
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405711-1G PC405711-250MG
APOSPC405711-1GEA 4160 EUR
APOSPC405711-1G APOSPC405711-250MG
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30723460
Numéro CAS: 1350822-06-8