Imprimer
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405709-1G PC405709-250MG
APOSPC405709-1GEA 4520 EUR
APOSPC405709-1G APOSPC405709-250MG
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2R,3R,8S)-4-(Fluoromethyl)cubane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24502265
Numéro CAS: 1350821-83-8