Imprimer
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405708-1G PC405708-250MG
APOSPC405708-1GEA 4520 EUR
APOSPC405708-1G APOSPC405708-250MG
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol 95%
((1S,2R,3R,8S)-4-Fluorocuban-1-yl)methanol
Formule: C₉H₉FO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28955862
Numéro CAS: 167496-73-3