Imprimer
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405699-1G PC405699-250MG
APOSPC405699-1GEA 2410 EUR
APOSPC405699-1G APOSPC405699-250MG
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxamide
Formule: C₆H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19207132
Numéro CAS: 146038-55-3