Imprimer
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405697-1G PC405697-250MG
APOSPC405697-1GEA 4580 EUR
APOSPC405697-1G APOSPC405697-250MG
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037344
Numéro CAS: 1935130-91-8