Imprimer
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405695-1G PC405695-500MG
APOSPC405695-1GEA 4080 EUR
APOSPC405695-1G APOSPC405695-500MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₁FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037342
Numéro CAS: 1980053-59-5