Imprimer
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405694-1G PC405694-250MG
APOSPC405694-1GEA 2410 EUR
APOSPC405694-1G APOSPC405694-250MG
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenyl)methanamine
Formule: C₁₂H₁₄FN
Poids moléculaire: 191.245 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037341
Numéro CAS: 1934501-42-4