Imprimer
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405693-1G PC405693-250MG
APOSPC405693-1GEA 3130 EUR
APOSPC405693-1G APOSPC405693-250MG
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037340
Numéro CAS: 1936606-29-9