Imprimer
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC405692-1G PC405692-250MG
APOSPC405692-1GEA 3640 EUR
APOSPC405692-1G APOSPC405692-250MG
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-(4-iodophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₁₁H₁₀FI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037339
Numéro CAS: 1934526-34-7