Imprimer
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405691-1G PC405691-250MG
APOSPC405691-1GEA 1910 EUR
APOSPC405691-1G APOSPC405691-250MG
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
1-Fluoro-3-phenylbicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₁₁H₁₁F
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037338
Numéro CAS: 146038-61-1