3-Fluorobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₇FO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19228680 Numéro CAS: 146038-53-1 |