Imprimer
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405685-1G PC405685-250MG
APOSPC405685-1GEA 1660 EUR
APOSPC405685-1G APOSPC405685-250MG
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(3-Fluorophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₁₁H₁₁F
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27996102
Numéro CAS: 1823878-55-2