Imprimer
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC405653-1G PC405653-250MG PC405653-5G
APOSPC405653-1GEA 719 EUR
APOSPC405653-1G APOSPC405653-250MG APOSPC405653-5G
3-([Pentafluorothio)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BF₅O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489193
Numéro CAS: 1286278-35-0