Imprimer
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC405504-1G PC405504-250MG PC405504-500MG
APOSPC405504-1GEA 1110 EUR
APOSPC405504-1G APOSPC405504-250MG APOSPC405504-500MG
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine 95%
3-(4-Fluorophenyl)oxetan-3-amine
Formule: C₉H₁₀FNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18251061
Numéro CAS: 1260672-73-8