Imprimer
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC404609-1G PC404609-5G
APOSPC404609-1GEA 325 EUR
APOSPC404609-1G APOSPC404609-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₉ClF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173388
Numéro CAS: 31602-11-6