3-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₅BrFNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13192868 Numéro CAS: 1065087-83-3 |