Imprimer
4-Amino-8-fluoroquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC404562-1G PC404562-5G
APOSPC404562-1GEA 426 EUR
APOSPC404562-1G APOSPC404562-5G
4-Amino-8-fluoroquinoline
4-Amino-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037191
Numéro CAS: 148401-38-1