2-Chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₅ClFNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09787681 Numéro CAS: 745830-16-4 |