Imprimer
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolyl(1-oxypyrid-2-yl) methane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC404545-1G PC404545-5G
APOSPC404545-1GEA 301 EUR
APOSPC404545-1G APOSPC404545-5G
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolyl(1-oxypyrid-2-yl) methane
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolyl(1-oxypyrid-2-yl) methane
Formule: C₁₇H₁₀F₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10698487
Numéro CAS: 83012-10-6