Imprimer
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC404538-1G PC404538-250MG
APOSPC404538-1GEA 248 EUR
APOSPC404538-1G APOSPC404538-250MG
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
Poids moléculaire: 246.183 g/mol
Point de fusion: 104…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11037007
Numéro CAS: 936727-93-4